Includes
10 bandejas de 96 pocillos MicroAmp para bloques Veriflex.
• Diseñado para el procesamiento eficaz de muestras
• Diseñado específicamente para tubos de reacción MicroAmp™ Fast con tapones (0,1 ml) y tiras de 8 tubos MicroAmp™ Fast (0,1 ml)
• Diseñado específicamente para tubos de reacción MicroAmp™ con tapones (0,2 ml)
• Fabricado de acuerdo con las especificaciones más exigentes, para garantizar la obtención de productos de calidad
Comodidad y rendimiento La bandeja de 96 pocillos MicroAmp™ para bloques VeriFlex™ le permite organizar los tubos a la vez que añade muestras y mezclas. Esta práctica bandeja reduce los derrames y las mezclas de tubos al asegurar y pedir los tubos en la mesa de laboratorio. Cuando las muestras estén listas, solo tiene que colocar la bandeja de tubos directamente en el bloque del sistema de PCR en tiempo real StepOne™ o termociclador Veriti™. La bandeja no solo elimina la molestia de transferir los tubos, sino que también proporciona el contacto térmico necesario para el ciclo térmico.
Nota: Consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial. Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificación de ausencia de ADN y ARNasas |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 10 bandejas de 96 pocillos MicroAmp™ para bloques VeriFlex™. Almacenar a temperatura ambiente. |
| Línea de productos | MicroAmp |
| Color | Negro |
| Tipo de producto | Bandeja |
| Para utilizar con (equipo) | Termociclador 2720, termociclador SimpliAmp™, StepOnePlus™, termociclador Veriti DX Fast, termociclador Veriti DX, termociclador Veriti Fast, termociclador Veriti, sistema de PCR ProFlex™ |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR. |
| Compatibilidad de placas | Placas de 96 pocillos |
| Cantidad | 10 bandejas |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |