Learn More
Applied Biosystems™ Juego de bandeja/retenedor MicroAmp™ de 96 pocillos para sistemas Veriti™
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Includes
10 conjuntos de bandejas/retenedores de 96 pocillos MicroAmp.
Diseñados específicamente para sujetar cómodamente tiras de 8 tubos MicroAmp (0,2 ml) y tubos de reacción MicroAmp sin tapones (0,2 ml) en un formato de 96 pocillos para su procesamiento en el termociclador Veriti de 96 pocillos.
- Diseñado específicamente para tubos de 8 tiras MicroAmp (0,2 ml) y tubos de reacción sin tapones MicroAmp (0,2 ml)
- Fabricado de acuerdo con las especificaciones más exigentes, para garantizar la obtención de productos de calidad
- Permite organizar los tubos mientras se añade la muestra y se mezcla
- Reduce la posibilidad de derrames y mezclas de tubos al asegurar y pedir tubos en una sobremesa de laboratorio
- Cuando las muestras estén listas, la bandeja de tubos estará directamente en el bloque del termociclador Veriti de 96 pocillos
- Elimina la molestia de transferir tubos y proporciona el contacto térmico necesario para el ciclo térmico
Consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificación de ausencia de ADN y ARNasas |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 10 conjuntos de bandejas⁄retenedores de 96 pocillos MicroAmp™. Almacenar a temperatura ambiente. |
| Línea de productos | MicroAmp |
| Color | Azul |
| Tipo de producto | Juego de bandeja/retenedor |
| Para utilizar con (equipo) | Termociclador SimpliAmp™, termociclador Veriti Dx, termociclador Veriti, sistema de PCR ProFlex™ |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR. |
| Compatibilidad de placas | Placas de 96 pocillos |
| Cantidad | 10 bandejas |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |