Learn More
Applied Biosystems™ Base de soporte de 96 pocillos MicroAmp™
Código de producto. 10157444 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 bases
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10157444 10 bases cada uno
1 options
Código de producto. 10157444 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4379590
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Includes
Contiene 10 bases de soporte de 96 pocillos MicroAmp
Diseñadas para contener tubos de reacción MicroAmp en conjuntos de bandejas/retenedores o placas de 48 y 96 pocillos MicroAmp para lograr un procesamiento de muestras pre y post-PCR más cómodo.
  • Práctico para el procesamiento de muestras pre y post-PCR
  • Facilidad de uso para pasos de pipeteo
  • Admite formatos de placas de 48 y 96 pocillos
  • Obtenga resultados uniformes con todos los instrumentos que presentan cubiertas de muestras calentadas para eliminar la condensación y la necesidad de una capa de aceite mineral.
  • Los exclusivos tubos de reacción MicroAmp son esenciales para PCR de alto rendimiento ya que garantizan la mayor uniformidad de temperatura y amplificación de sus muestras.
  • Plataforma: Termociclador 2720, Analizador genético 3130, Analizador genético 3130xl, Analizador genético 3500 Dx, Analizador genético 3500, Analizador genético 3500xL Dx, Analizador genético 3500xL, Analizador de ADN 3730, Analizador de ADN 3730xl, Sistema 7000, Sistema 7300, Sistema 7500 Fast Dx, Sistema 7500 Fast, Sistema 7500, Sistema 7900HT Fast, Sistema 7900HT, GeneAmp™ 9700, Sistema de PCR ProFlex™, QuantStudio™, QuantStudio Dx, Termociclador SimpliAmp™, StepOnePlus™, Termociclador Veriti™ Dx Fast, Termociclador Veriti Dx, Termociclador Veriti Fast, Termociclador Veriti, Sistema ViiA™ 7 Dx Fast, Sistema ViiA 7 Dx, Sistema ViiA 7 Fast, Sistema ViiA 7
Consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Contenido y almacenamiento Contiene™ 10 bases de soporte de 96 pocillos MicroAmp. Almacenar a temperatura ambiente.
Envase 10 bases
Línea de productos MicroAmp
Color Negro
Tipo de producto Base de placa de 96 pocillos
Para utilizar con (equipo) Termociclador 2720, analizador genético 3500xL Dx, sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema 7900HT Fast, sistema 7900HT, termociclador AB 2720, GeneAmp 9700, QuantStudio™, termociclador SimpliAmp™, StepOnePlus™, termociclador Veriti Dx Fast, termociclador Veriti Dx, termociclador Veriti Fast, termociclador Veriti, sistema ViiA™ 7 Dx, sistema ViiA™ 7, analizador genético 3500xL, QuantStudio™ Dx, sistema de PCR ProFlex™, sistema ViiA™ 7 Dx Fast, sistema ViiA™ 7 Fast, analizador de ADN 3730xl, sistema 7500 Fast Dx, analizador genético 3130, termociclador 2720, analizador de ADN 3730, analizador genético 3130xl, analizador genético 3500 Dx, analizador genético 3500
N.° de pocillos 96
Para utilizar con (aplicación) PCR
Compatibilidad de placas Placas de 96 pocillos
Cantidad 10 bases
Condiciones de envío Temperatura ambiente