Learn More
Applied Biosystems™ Tira de 8 tapones MicroAmp™, transparentes
Código de producto. 10299624 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1500 tiras (paquete de 5/300)
300 tiras
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
paquete de 8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10299624 1500 tiras (paquete de 5/300) paquete de 8
10209104 300 tiras paquete de 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
Código de producto. 10299624 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor N8011535
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
Diseñado para adaptarse a los tubos de reacción, tiras de tubos y placas de 96 pocillos MicroAmp
Las tiras de tapones MicroAmp™ tienen un perfil abovedado y son adecuadas para PCR de punto final. 8 tiras de tapones disponibles en un juego transparente o variado de colores rojo, naranja, azul y verde.
  • No interfiere con la lectura de muestras
  • Proporciona un sellado hermético para minimizar la evaporación
  • Fácil de aplicar y retirar
Minimiza la evaporación
  • Utilice tiras de tapones MicroAmp para sellar los tubos y reducir la posibilidad de contaminación en los pocillos de muestra, así como para ayudar a garantizar resultados fiables
  • Fácil de utilizar
    • Utilice la herramienta de instalación de tapones MicroAmp (se vende por separado) para empujar los tapones hacia abajo y formar un sello hermético
    • Cuando esté listo, simplemente retire los tapones con las lengüetas del final
    De colores para una organización sencilla
    • Disponible en diferentes colores para ayudar a realizar el seguimiento de los tubos durante la preparación del ensayo
    • Para aplicaciones de PCR en tiempo real, utilice tiras de ocho tapones MicroAmp Optical (n.º de cat. 4323032) con perfil de superficie plana
    PCR, PCR y PCR en tiempo real
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
    Color Natural
    Cantidad 1500 tiras (paquete de 5/300)
    Para utilizar con (equipo) Termocicladores
    Línea de productos MicroAmp
    Material Polipropileno
    Contenido y almacenamiento Incluye: Cinco paquetes de N8010535 (300 por paquete)
    Tira de 8 tapones acoplados para su uso con tubos individuales de 0,2 ml, tira de tubos (0,1 o 0,2 ml), o placas de 48 o 96 pocillos. Color natural (transparente).
    Tipo de tapón Tapones abovedados
    N.° de pocillos 96
    Formato 1.500 tapones de tira
    Tipo de producto Tapón de 8 tiras