Learn More
Applied Biosystems™ Película adhesiva óptica para 48 pocillos MicroAmp™
Código de producto. 10488444 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 películas
25 películas
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10488444 100 películas cada uno
10784027 25 películas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10488444 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4375323
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Includes
100 or 25 MicroAmp 48-Well Optical Adhesive Films
Reduce la posibilidad de contaminación entre pocillos y la evaporación de las muestras cuando se aplican a una microplaca de 48 pocillos
  • Adhesivo sensible a la presión que proporciona un sellado hermético sobre cada pocillo
  • No interfiere con la lectura de muestras
  • Fácil de aplicar y eliminar; no se adhiere al guante
  • Evite pérdidas de muestras
  • La película adhesiva ópticamente transparente evita la pérdida de muestras mediante el sellado seguro de los pocillos de microplacas y reduce las fugas, la evaporación y la contaminación entre los pocillos de muestra para garantizar datos de PCR consistentes en tiempo real
  • Fácil de usar: simplemente retire el revestimiento y apriete firmemente en la parte superior de la microplaca
  • Cuando las microplacas estén selladas, podrá apilarlas con seguridad sin preocuparse por la contaminación
  • Diseñado para placas ópticas y rápidas de 48 pocillos MicroAmp
Nota: Consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Aplicaciones:
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Sistema óptico
Material Poliéster
N.° de pocillos 48
Cantidad 100 películas
Contenido y almacenamiento Contiene 100 películas adhesivas ópticas de 48 pocillos MicroAmp™. Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (equipo) StepOne™,
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de producto Película, cierre o aplicador
Línea de productos MicroAmp
adhesivo/a/s Sensible a la presión
Plate Compatibility Placa de 48 pocillos