Descripción
Las tiras de tapones MicroAmp™ tienen un perfil abovedado y son adecuadas para PCR de punto final. 12 tiras de tapones disponibles en un juego transparente o variado de colores rojo, naranja, azul y verde.
- No interfiere con la lectura de muestras
- Proporciona un sellado hermético para minimizar la evaporación
- Fácil de aplicar y retirar
- Utilice tiras de tapones MicroAmp para sellar los tubos y reducir la posibilidad de contaminación en los pocillos de muestra, así como para ayudar a garantizar resultados fiables
- Fácil de utilizar
- Utilice la herramienta de instalación de tapones MicroAmp (se vende por separado) para empujar los tapones hacia abajo y formar un sello hermético
- Cuando esté listo, simplemente retire los tapones con las lengüetas del final
- De colores para una organización sencilla
- Disponible en diferentes colores para ayudar a realizar el seguimiento de los tubos durante la preparación del ensayo
Consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificación de ausencia de ADN y ARNasas |
| Color | Surtido |
| Cantidad | 1000 tiras (paquete de 5/200) |
| Para utilizar con (equipo) | Termocicladores |
| Línea de productos | MicroAmp |
| Material | Polipropileno |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 1000 tiras de 12 tapones MicroAmp™ (5 paquetes de SKU# N8010534, 200 por paquete). Almacenar a temperatura ambiente. |
| Tipo de tapón | Tapones abovedados |
| N.° de pocillos | 96 |
| Formato | 1.000 tapones de tira |
| Mostrar más |