Learn More
Applied Biosystems™ MeltDoctor™ HRM Calibration Standard (20X)
Código de producto. 10126904 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10126904 1 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10126904 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4425562
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
1 tubo que contiene 1 ml de una solución 20X de plantilla de ADN y cebadores que, cuando se mezclan con reactivos de PCR y colorante, pueden utilizarse para preparar una placa de calibración para fusión térmica y óptica de alta resolución (HRM).
Contiene una plantilla de ADN y cebadores
Se puede utilizar para preparar una placa de calibración para fusión térmica y óptica de alta resolución (HRM).
  • El estándar de calibración de HRM MeltDoctor de Applied Biosystems contiene una plantilla de ADN y cebadores que, cuando se mezclan con reactivos de PCR y colorante, pueden usarse para preparar una placa para la calibración de fusión térmica y óptica de alta resolución
Análisis de expresión génica e identificación de genotipos, identificación de genotipos y perfiles genómicos, análisis de fusión de alta resolución (HRM), análisis de metilación, análisis de HRM sensible a la metilación, PCR y PCR en tiempo real, ARNi, investigación de ARN no codificante y epigenética, PCR en tiempo real (qPCR)
Información de órdenes
Envío con hielo húmedo; almacénese entre -15 °C y -25 °C; la vida útil mínima garantizada es de 60 días
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Tubo
Contenido y almacenamiento 1 tube containing 1 mL of a 20X solution of DNA template and primers which, when mixed with PCR reagents and dye, can be used to prepare a calibration plate for thermal and optical High Resolution Melt (HRM).
Store at -15°C to -25°C
Guaranteed minimum shelf life is 60 days (exact expiry date printed on product and CofA).
Tinte calibrado Colorante de HRM (fusión de alta resolución)
Para utilizar con (equipo) 7500 sistema Fast, 7900HT sistema Fast
Línea de productos MeltDoctor
Tipo de producto Estándar de calibración de HRM
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
Condiciones de envío Hielo húmedo
Cantidad 1 mL
Tipo de calibración Calibración térmica, calibración óptica
Concentración 20 X