Learn More
Applied Biosystems™ JUN™ Dye Spectral Calibration Plate for Multiplex qPCR, 384-well
Tienda Applied Biosystems ProductosBeskrivelse
La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener las instrucciones de uso completas. Las formulaciones de los tintes mejorarán los resultados gracias a la multiplexación, ya que se representan con mayor precisión los espectros fluorescentes encontrados en sus experimentos de PCR en tiempo real.
La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener instrucciones completas. La formulación del tinte mejorará los resultados gracias a la multiplexación, ya que se representan con mayor precisión los espectros fluorescentes encontrados en sus experimentos de PCR en tiempo real.
Ordreinfo
Almacenar en el congelador (de -5 °C a -30 °C)
Tekniske data
Tekniske data
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de -5 °C a -30 °C). |
| Tinte calibrado | JUN™, JUN™ |
| Para utilizar con (equipo) | QuantStudio™, sistema ViiA™ 7 |
| Tipo de producto | Placa de calibración espectral de colorantes |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
| Cantidad | 1 plate |
| Tipo de calibración | Calibración espectral |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.