Learn More
Applied Biosystems™ Kit de transcripción inversa de ADNc de gran capacidad
Código de producto. 10186954 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Kit only
Kit with Rnase Inhibitor
N.º de reacciones:
1.000 reacciones
200 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
1000 reacciones
200 reacciones
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye N.º de reacciones Tamaño de la unidad
10186954 Kit only 1.000 reacciones 1000 reacciones
10400745 Kit only 200 reacciones 200 reacciones
10249814 Kit with Rnase Inhibitor 200 reacciones 1 set
10743647 Kit with Rnase Inhibitor 1.000 reacciones 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10186954 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4368813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2345.00€
    2110.65€ / 1000 reacciones
    Ahorro 234.35€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona ADNc monocatenario de alta calidad de 0,02 a 2 μg de ARN total
The High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit, available with or without RNase Inhibitor, contains all components necessary for the quantitative conversion of up to 2 μg of total RNA into single-stranded cDNA in a single 20 μL reaction. Both types of kit deliver extremely high-quality, single-stranded cDNA from 0.02–2 μg total RNA. Reactions can be scaled up to 100 μL to generate 10 μg of cDNA from a single reaction.
El kit de transcripción inversa de gran capacidad de ADN complementario (ADNc) contiene todos los componentes necesarios para la conversión cuantitativa de hasta 2 μg de ARN total en ADNc monocatenario en una única reacción de 20 μl. Las reacciones pueden ascender hasta 100 μl para generar 10 μg de ADNc a partir de una única reacción. Las aplicaciones posteriores incluyen PCR en tiempo real, PCR estándar y micromatrices. El kit es ideal para generar archivos de ADNc.
  • Amplificación de objetivo lineal para PCR en tiempo real
  • Producción y precisión más elevadas que otros kits de síntesis de ADNc con un coste mucho menor
  • Intervalo dinámico 10 veces mayor que el de otros kits
  • Temperatura óptima de reacción: 37 °C
  • Tamaño del producto final: 7 kb o menos
  • Ampliamente probado con una gran variedad de plantillas
  • La síntesis cuantitativa del primer cordón de todas las especies de ARN se logra con el uso de primers aleatorios. El kit se ha sometido a comprobaciones exhaustivas con una gran variedad de plantillas de ARN, incluidos ARN y objetivos ricos en bases G-C y A-U expresados en niveles bajos. El ARNc también se puede generar de manera eficaz a partir de una transcripción in vitro del ADNc.
PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 50 U/μl
Contenido y almacenamiento • Tampón RT 10X, 2 x 1 ml
• Cebadores aleatorios RT 10X, 2 x 1 ml
• Mezcla de dNTP 25X (100 mM), 1 x 1 ml
• Transcriptasa inversa MultiScribe (50 U/μl) 1 x 1 ml
Conservar entre -15 °C y -25 °C.
Formato Kit
Velocidad de reacción 120 min
Técnica Transcripción reversa
Cantidad 1 Ea.
Transcriptasa inversa MultiScribe
Actividad de la ribonucleasa H Sí
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) Real Time PCR (qPCR), RT-PCR
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
N.º de reacciones 1.000 reacciones
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) 7 kb
Material de partida ARN
Incluye Kit only