Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ Thin-Walled Reaction Tube, with domed cap, 0.5 mL, autoclaved
Código de producto. 10016154 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 tubos
Tamaño de la unidad:
cada uno
10016154 1000 tubos cada uno
1 options
Código de producto. 10016154 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor N8010611
Includes
1000 tubos de reacción de pared fina GeneAmp con tapón abovedado de 0,5 ml, esterilizados en autoclave
Esterilizado en autoclave para proporcionar un inicio limpio y controlado
Los tubos de pared fina facilitan la transferencia rápida de calor hacia y desde las muestras para lograr tiempos de ciclo más rápidos y una mayor especificidad para PCR precisas en sistemas de PCR de 0,5 ml.
  • El grosor uniforme del plástico permite el calentamiento y la refrigeración uniformes para obtener resultados exactos
  • Tapones planos mate para facilitar el marcado
  • La tapa estanca con cierre de clic seguro garantiza un acoplamiento adecuado.
  • La superficie pulida y la parte inferior cónica permiten la máxima recuperación de la muestra.
  • También disponible en paquetes a granel económicos
  • Transferencia de calor rápida
  • Polipropileno especialmente diseñado optimizado para su uso con el termociclador Veriti™ doble de 60 pocillos y con el sistema de PCR GeneAmp 9700 de 96 pocillos. Los tubos han pasado rigurosas pruebas de calidad para garantizar resultados reproducibles
  • Fácil de utilizar
  • Los tubos cuentan con tapones mate planos, sellado hermético y fondo cónico transparente
  • El volumen de reacción máximo recomendado es de 100 µl
Consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR, PCR y PRC en tiempo real
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Color Natural
Volumen de trabajo (métrico) 0,5 mL
Volumen (métrico) 0,6 mL
Cantidad 1000 tubos
Para utilizar con (equipo) Termocicladores
Línea de productos GeneAmp
Esterilidad Estéril
Material Polipropileno
Contenido y almacenamiento Contiene 1000 tubos de reacción de pared fina GeneAmp™ con tapones abovedados de 0,5 ml, esterilizados en autoclave. Almacenar a temperatura ambiente.
Velocidad de reacción Rapidez
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de tapón Tapones abovedados
N.° de pocillos 96
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Formato 1.000 tubos
Tipo de producto Tubo de reacción