Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ Thermal Isolation Frame
Código de producto. 10035704 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
8 soportes
Tamaño de la unidad:
cada uno
10035704 8 soportes cada uno
1 options
Código de producto. 10035704 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4308927
Includes
8 estructuras de aislamiento térmico GeneAmp.
Equilibra la uniformidad térmica en el sistema de PCR GeneAmp 9700 de 0,5 ml
Cuando se utiliza con los tubos de reacción GeneAmp de 0,5 ml, la estructura de aislamiento térmico GeneAmp crea un sello térmico y físico adecuado entre la tapa calentada y los tubos de reacción.
  • La fibra de vidrio reforzada y resistente garantiza resultados de PCR precisos
  • Una herramienta cómoda que protege las muestras valiosas
  • Mantiene la uniformidad de temperatura de las muestras
  • Durante la PCR, es fundamental que la tapa del termociclador no comprima los tubos de muestras ni caliente las muestras de forma desigual
  • Se adapta perfectamente a las muestras para garantizar resultados reproducibles
  • Diseñadas para ser fáciles de utilizar
  • Se ajusta alrededor del bloque de muestras del termociclador
  • Cuando la tapa del termociclador está cerrada, el bastidor garantiza un contacto uniforme entre la tapa y los tubos
  • Deje la estructura en el termociclador para ciclos continuos completos
Consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR, PCR y PRC en tiempo real
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Contenido y almacenamiento Contiene 8 estructuras de aislamiento térmico GeneAmp™. Almacenar a temperatura ambiente.
Línea de productos GeneAmp
Color Negro
Tipo de producto Marco de aislamiento térmico
Para utilizar con (equipo) GeneAmp 9700
Para utilizar con (aplicación) PCR.
Cantidad 8 soportes
Condiciones de envío Temperatura ambiente