Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP Blend (100 mM)
Código de producto. 10085714 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
12 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10085714 1 mL cada uno
10269624 12 x 1 mL paquete de 12
10528137 12 x 1 mL 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10085714 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor N8080261
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disuelto en agua destilada de vidrio y ajustada a un pH de 7,0 con NaOH
GeneAmp dNTPs are deoxynucleotide triphosphates dissolved in glass-distilled water and titrated to pH 7.0 with NaOH. Each vial contains a blend of 100 mM solution of dNTP (25 mM each of dATP, dCTP, dGTP and dTTP). Sufficient for 2000 PCR amplifications, 50 μL each. Each kit contains 12 x 1 mL vials.
Key advantages of GeneAmp dNTPs
  • High purity dNTPs are ideal for use in PCR reactions or other applications
  • Guaranteed for PCR performance when used with GeneAmp PCR core reagents and GeneAmp instrument systems
  • Premixed dNTP blends are available in various concentrations, offering ease of use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 100 mM
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C en un congelador a temperatura constante.
Formulario Líquido
Línea de productos GeneAmp
Cantidad 1 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR