Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer II & MgCl2
Código de producto. 10219774 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1,5 mL
6 x 1,5 mL
2 x 75 mL
Tamaño de la unidad:
150 ml
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10219774 1 x 1,5 mL cada uno
10229724 2 x 75 mL 150 ml
10219164 6 x 1,5 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10219774 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor N8080010
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
2 x 75mL each of GeneAmp™ 10X PCR Buffer II and MgCl2 sufficient for 100 PCR amplifications of 100μL each.
Optimizado para su uso con ADN polimerasa AmpliTaq™ para una sólida amplificación de PCR
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer II is optimized for use with AmpliTaq™ DNA Polymerase, resulting in robust PCR amplification. The provided MgCl2 solution offers versatility for optimizing PCR.
La solución MgCl2 proporcionada ofrece versatilidad para optimizar la PCR y el rendimiento máximo de la PCR:
  • Diluido a 1:10, proporciona un pH y una fuerza iónica óptimos para la amplificación de PCR
  • Se proporciona libre de iones de magnesio e independiente de la solución MgCl2
  • Disponible en varios tamaños cómodos con solución independiente de MgCI2 para mayor versatilidad
Consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10X
Contenido y almacenamiento Un vial de 1,5 ml en cada tampón para PCR II GeneAmp™ 10X y MgCl2 suficiente para 100 amplificaciones de la PCR de 100 µl cada una.
Almacenar a una temperatura de entre -15 y -25 °C.
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq
Tipo de producto Tampón PCR
Cantidad 1 x 1,5 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar
Fidelidad (frente a Taq) 10 X
N.º de reacciones 100 reacciones
Formato de reacción Kit
Volumen 1,5 mL