Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer I, (2 x 75 mL)
Código de producto. 10390885 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 75 mL
Tamaño de la unidad:
150 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10390885 2 x 75 mL 150 ml
1 options
Código de producto. 10390885 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4379876
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
Contiene 2 x 75 ml de tampón de PCR GeneAmp™ 10X I (500 mm KCl, 100 mm Tris-HCl, pH 8,3; 15 mm MgCl2 y 0,01% (p/v) gelatina). Esterilizado en autoclave.
Optimizado para su uso con ADN polimerasa AmpliTaq™ para una sólida amplificación de PCR
Applied Biosystems GeneAmp 10X PCR Buffer I is optimized for use with AmpliTaq DNA Polymerase, resulting in robust PCR amplification. GeneAmp 10X PCR Buffer I contains 15 mM MgCl2. When diluted 1:10, it provides the optimal pH and ionic strength for PCR amplification with AmpliTaq DNA Polymerase.
  • Disponible en dos cómodos tamaños
  • Contiene 15 mm de MgCl2
  • Diluido a 1:10, proporciona un pH y una fuerza iónica óptimos para la amplificación de PCR con ADN polimerasa AmpliTaq
Consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10X
Contenido y almacenamiento Contiene 2 x 75 ml de tampón para PCR I GeneAmp™ 10X (500 mm de KCl, 100 mm de Tris-HCl, pH 8,3; 15 mm de MgCl2 y 0,01 % (p/v) gelatina). Esterilizado en autoclave.
Almacenar entre -15 y -25 °C.
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq
Tipo de producto Tampón PCR
Cantidad 2 x 75 mL
Condiciones de envío Hielo húmedo
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar
Fidelidad (frente a Taq) 10 X
Formato de reacción Kit
Volumen 150 mL