Learn More
Extract All DNA Extract All Reagents Kit
Código de producto. 11571296 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
20 mL
200 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11571296 5 mL cada uno
11561296 20 mL cada uno
11551296 200 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11571296 Proveedor Extract All N.º de proveedor 4403319
 Artículo restringido
En stock
Proporciona ADN preparado para PCR a partir de una amplia variedad de tipos de muestra, desde sangre en hisopos bucales hasta tejidos vegetales, en 5 minutos.
Rapid sample prep for qPCR genotyping
Rapid DNA extraction kit for qPCR SNP genotyping
DNA Extract All™ Reagents Kit is a rapid DNA extraction kit designed for preparation of PCR-ready crude lysates for qPCR-based SNP genotyping. The kit enables fast, simple sample preparation from a wide range of biological sample types—including buccal swabs, blood, tissue, cultured cells, and plant material—in as little as 5 minutes, without column- or magnetic bead–based DNA purification.
This streamlined, column-free and bead-free workflow produces crude lysates suitable for downstream singleplex and multiplex SNP genotyping, eliminating traditional wash and elution steps associated with genomic DNA purification.
Compared to column-based and magnetic bead–based purification methods, DNA Extract All reduces workflow complexity with up to 85% fewer steps, minimizing hands-on time and simplifying high-throughput genotyping workflows.
Solo tiene que mezclar la muestra con la solución de lisis de ADN proporcionada. Incube durante 3 minutos y añada la solución estabilizante de ADN, también suministrada.
Después de la extracción, se puede completar una potente amplificación por PCR utilizando la Mezcla maestra TaqMan™ GTXpress™ o la Mezcla maestra de genotipado TaqMan™ OpenArray™ (solo muestra preamplificada), en función de la aplicación. La PCR se puede realizar con condiciones de ciclo térmico de modo rápido o estándar. El Kit de todos los reactivos de extracción de ADN se incluye en el Kit TaqMan Sample-to-SNP, por lo que los detalles del flujo de trabajo se pueden encontrar en la guía del usuario de TaqMan™ Sample-to-SNP.
Las condiciones de ciclo términco deben ajustarse a la mezcla maestra que se utilice. La Mezcla maestra TaqMan™ GTXpress™ es necesaria para la amplificación por PCR de la muestra preparada si se usa el Kit de todos los reactivos de extracción de ADN. Si la muestra se ha sometido a preamplificación, también se puede utilizar la Mezcla maestra de genotipado OpenArray™ .
Recommended Storage
Store at 2° to 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 2–8 °C.
Línea de productos Extraer todo
Cantidad 5 mL
Tipo de reactivo Tampón para lisis celular
Tiempo de prueba 5 min
Formulario Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • DNA Extract All Reagents Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide