Learn More
Applied Biosystems™ DNA Binding Beads for MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra Kit
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
- Idéntico a las microesferas de unión de ADN en el kit Ultra de muestras de ADN MagMAX (n.° de cat. cat. A25594, A25596)
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, ADNg de células y tejidos animales, ADNg de sangre (tamaño medio, 100 μl-1 ml), ADNg de sangre (tamaño pequeño, < 100 μl), ADNg de células bucales
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en refrigerador (de 2–8 °C). NO CONGELE ESTOS PRODUCTOS. |
| Formato | Kit |
| Tipo de muestra | Sangre, Muestras bucales, Células, Muestras líquidas (p. ej., suero), tejido |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de última generación, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento, protocolos manuales, protocolos automatizados |
| Línea de productos | MagMAX |
| Tipo de producto | Gránulo de unión de ADN |
| Cantidad | 8 mL |
| Objetivo | ADN genómico |