Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ Fast PCR Master Mix
Código de producto. p-4919371 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
25 reacciones
250 reacciones
2500 reacciones
Tamaño de la unidad:
25 reacciones
250 reacciones
2500 reacciones
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
10630606 25 reacciones 25 reacciones
10209584 250 reacciones 250 reacciones
10671176 2500 reacciones 2500 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10630606 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4390937
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
This master mix comes in a 250μL tube, enough for 25 reactions.
Sustancia química premezclada de inicio en caliente para análisis de PCR de punto final
The Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ Fast PCR Master Mix is a premix, hot start chemistry for end-point PCR analysis. Its optimized chemical design enables to shorten PCR running time from a traditional 2 hours to proximal 40 minutes. It generates high quality PCR products that give high quality sequencing results that customers expect from Applied Biosystems™. Optimized for use in sequencing applications, this kit provides specific, high-yield amplicons that can be easily and robustly sequenced. This premixed master mix works with your existing primers to provide sensitive, specific and reproducible results.
El diseño químico optimizado reduce el tiempo de funcionamiento de la PCR de dos horas a aproximadamente 40 minutos, pero genera productos de PCR de alta calidad que proporcionan resultados de secuenciación de alta calidad. Optimizado para su uso en aplicaciones de secuenciación, el kit proporciona amplicones específicos de alto rendimiento que se pueden secuenciar de forma fácil y robusta. Esta mezcla maestra premezclada funciona con primers existentes para proporcionar resultados sensibles, específicos y reproducibles.
  • Resultados rápidos: Acelera el tiempo desde la muestra hasta los resultados
  • Amplifica el gen de 600 bp de longitud en aproximadamente 45 minutos
  • Mejor calidad de secuenciación: Amplicones específicos de alto rendimiento adecuados para aplicaciones de secuenciación que producen picos bajos por debajo del pico, mayor longitud de lectura continua y mayor recuento de QV-30
  • Uso fácil: La mezcla maestra 2X permite una rápida configuración de experimentos
  • Sin restricciones de recocido de primers
Consulte en'el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial
Aplicaciones:
PCR rápida, PCR, PCR y PCR en tiempo real, secuenciación de Sanger, tecnología y accesorios de secuenciación de Sanger, secuenciación
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Esta mezcla maestra se presenta en un tubo de 250 μl, suficiente para 25 reacciones.
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Gold
Velocidad de reacción Fast
Actividad exonucleasa 5' - 3'
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR rápida
Cantidad 25 reacciones
Condiciones de envío Hielo húmedo
Para utilizar con (aplicación) Clonación, Hot-start PCR
Fidelidad (frente a Taq) 1 X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 25 reacciones
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Mezcla maestra o SuperMix
Tamaño (producto final) 1,5 kb o menos
Material de partida ADN