Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase with Buffer I
Código de producto. 10429125 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 unidades
12 x 250 unidades
250 unidades
25 x 1000 unidades
5 x 1000 unidades
Tamaño de la unidad:
25000 unidades
3000 unidades
5000 unidades
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10429125 1000 unidades cada uno
10026054 250 unidades cada uno
10036054 - -
10229164 12 x 250 unidades 3000 unidades
10289814 5 x 1000 unidades 5000 unidades
10096094 25 x 1000 unidades 25000 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10429125 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor N8080246
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Forma modificada químicamente de la ADN polimerasa AmpliTaq que requiere activación térmica
AmpliTaq Gold DNA Polymerase with Buffer I is a chemically modified form of AmpliTaq DNA Polymerase requiring thermal activation. The modified enzyme is provided in an inactive state and upon thermal activation, the modifier is permanently released, regenerating active enzyme. The resulting hot-start PCR amplification provides increased sensitivity, specificity, and yield over conventional PCR techniques.
Activación de inicio en caliente
La enzima modificada se proporciona en un estado inactivo. Tras la activación térmica, el modificador se libera de manera permanente, lo que regenera la enzima activa. La amplificación de PCR de inicio en caliente resultante proporciona mayor sensibilidad, especificidad y rendimiento sobre las técnicas de PCR convencionales.
Mayor especificidad, mayor rendimiento
La ADN polimerasa AmpliTaq Gold se puede activar parcial o completamente en un paso de calor pre-PCR, o se puede permitir que se active lentamente de una manera de liberación de tiempo durante los pasos de desnaturalización del ciclo térmico. Con o sin un paso de activación térmica anticipado limitado, la enzima activa se libera lentamente durante el ciclo térmico para corresponderse a la concentración del molde y aumentar la especificidad. El rendimiento del producto específico aumenta porque los reactivos no se desperdician en la formación de productos no deseados. Puesto que la ADN polimerasa AmpliTaq Gold es una enzima de inicio en caliente de naturaleza química, no hay preocupación por la contaminación biológica.
ADN polimerasa AmpliTaq Gold 360 para un rendimiento superior
También está disponible ADN polimerasa AmpliTaq Gold 360 para un rendimiento de PCR aún mejor. En comparación con la ADN polimerasa AmpliTaq Gold, la ADN polimerasa AmpliTaq Gold 360 se ha purificado mediante un proceso de separación adicional exclusivo para eliminar las secuencias de ADN bacteriano contaminantes de la preparación de la enzima. Cuando se utiliza con el tampón mejorado 360 Gold, esta enzima ultrapura, además de sus capacidades de inicio en caliente, reduce los resultados de falsos positivos, amplifica las secuencias objetivo de bajo nivel y potencia la amplificación de una variedad de moldes. El potenciador 360 GC suministrado funciona mediante moldes complejos y ricos en GC.
  • Enzima de inicio en caliente química automatizada para aumentar la especificidad, la sensibilidad y el rendimiento
  • La activación térmica de liberación prolongada mejora la sensibilidad en amplificaciones de bajo número de copias
  • La PCR multiplex realizada con éxito ahorra tiempo y reactivos
  • Incluye tampón GeneAmp 10X PCR I con 15 mM MgCl2
PCR de inicio en caliente, PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 U/μl
Contenido y almacenamiento • 1 x 1000 U ADN polimerasa AmpliTaq Gold
• Tampón 4 x 1,5 ml 10X PCR I con MgCl2
Almacenar entre – 15 y – 30 °C.
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Bajo
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Gold
Velocidad de reacción Estándar
Actividad exonucleasa 5' - 3'
Tipo de producto ADN polimerasa con tampón I
Cantidad 1000 unidades
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR
Fidelidad (frente a Taq) 1 X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 800 reacciones
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Componentes separados
Tamaño (producto final) 5 kb o menos
Material de partida ADN