Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra AmpliTaq Gold™ 360
Código de producto. 10289234 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
50 mL
10 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
cada uno
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10289234 5 mL cada uno
10460085 1 mL cada uno
10219584 10 x 5 mL paquete de 10
10259814 50 mL cada uno
15594324 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10289234 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4398881
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
AmpliTaq Gold 360 Master Mix is supplied at 2X concentration and the 360 GC Enhancer. Typically, 1.5mL of the 360 GC Enhancer is supplied with each 5mL of master Mix.. Source: Recombinant, modified form of theThermus aquaticusDNA polymerase gene expressed in E. coli. All solutions are prepared in deionized, filter-sterilized water.
Contiene todo lo necesario para una amplificación de PCR satisfactoria en un cómodo envase, todos los componentes se premezclan y se miden
AmpliTaq Gold 360 PCR Master Mix contains everything required for successful PCR amplification in one convenient package with all components premixed and premeasured. Designed for convenience, this master mix scales to various reaction volumes for greater application and format flexibility. The main ingredient of the master mix is AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase, but it also contains the world-class 360 GC Enhancer, which can be added for high GC-content templates. With the wide template coverage, optimization of PCR reaction conditions is virtually eliminated with the use of AmpliTaq Gold 360 Master Mix.
La mezcla maestra AmpliTaq Gold 360 se ha diseñado para ofrecer una cobertura de 360° para una gama completa de objetivos. La mezcla maestra se suministra con una concentración dos veces superior a la recomendada para facilitar la dilución al añadir una plantilla y primers. Con un diseño práctico, la mezcla maestra de PCR AmpliTaq Gold 360 es adecuada para diversos volúmenes de reacción para ajustarse a más aplicaciones y proporcionar flexibilidad. El componente principal de la mezcla maestra es la ADN polimerasa AmpliTaq Gold 360, pero también contiene un potenciador de primera categoría, 360 GC, que se puede añadir de manera opcional para secuencias objetivo con alto contenido de GC. Con la amplia cobertura de plantillas, la optimización de las condiciones de la reacción PCR está prácticamente eliminada con el uso de mezcla maestra AmpliTaq Gold 360.
  • Optimizado para la gama más amplia de objetivos, desde los más cotidianos hasta los más complejos
  • Inigualable sensibilidad, especificidad y rendimiento
  • Amplificación sólida de secuencias con gran cantidad de GC con el potenciador 360 GC líder del mercado
  • Consigue los datos de secuenciación de mejor calidad
  • Mezcla maestra premezclada y fácil de usar
  • Embalaje sostenible, menos residuos
Amplificación de ADN tratado con bisulfito, PCR rica en GC, PCR de inicio en caliente, análisis de metilación, ensayo de cambio de movilidad sensible a la metilacion, PCR, PCR y PCR en tiempo real, ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante, PCR de rutina
Información de órdenes
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento • 1 x 5 ml de mezcla maestra AmpliTaq Gold 360 2X
• 1 x 1,5 ml de potenciador 360 GC
Almacenar a -20 °C hasta el primer uso y después almacenar a 4 °C.
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Gold 360
Velocidad de reacción Estándar
Actividad exonucleasa 5' - 3'
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR
Cantidad 5 mL
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Para utilizar con (aplicación) Clonación, Hot-start PCR
Fidelidad (frente a Taq) 1 X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 200 reacciones
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Mezcla maestra o SuperMix
Tamaño (producto final) 5 kb o menos
Material de partida ADN
Volumen 5 mL