Descripción
La mezcla maestra AmpliTaq Gold 360 se ha diseñado para ofrecer una cobertura de 360° para una gama completa de objetivos. La mezcla maestra se suministra con una concentración dos veces superior a la recomendada para facilitar la dilución al añadir una plantilla y primers. Con un diseño práctico, la mezcla maestra de PCR AmpliTaq Gold 360 es adecuada para diversos volúmenes de reacción para ajustarse a más aplicaciones y proporcionar flexibilidad. El componente principal de la mezcla maestra es la ADN polimerasa AmpliTaq Gold 360, pero también contiene un potenciador de primera categoría, 360 GC, que se puede añadir de manera opcional para secuencias objetivo con alto contenido de GC. Con la amplia cobertura de plantillas, la optimización de las condiciones de la reacción PCR está prácticamente eliminada con el uso de mezcla maestra AmpliTaq Gold 360.
- Optimizado para la gama más amplia de objetivos, desde los más cotidianos hasta los más complejos
- Inigualable sensibilidad, especificidad y rendimiento
- Amplificación sólida de secuencias con gran cantidad de GC con el potenciador 360 GC líder del mercado
- Consigue los datos de secuenciación de mejor calidad
- Mezcla maestra premezclada y fácil de usar
- Embalaje sostenible, menos residuos
Amplificación de ADN tratado con bisulfito, PCR rica en GC, PCR de inicio en caliente, análisis de metilación, ensayo de cambio de movilidad sensible a la metilacion, PCR, PCR y PCR en tiempo real, ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante, PCR de rutina
Información de órdenes
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 1 x 50 ml de mezcla maestra AmpliTaq Gold 360 2X • 1 x 10 ml de potenciador 360 GC Almacenar a -20 °C hasta el primer uso y después almacenar a 4 °C. |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold 360 |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Actividad exonucleasa | 5' - 3' |
| Características ecológicas | Embalaje sostenible |
| Tipo de producto | Mezcla maestra de PCR |
| Cantidad | 50 mL |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.