Learn More
Applied Biosystems™ ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ 360
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10753647 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 unidades
100 unidades
1500 unidades
250 unidades
25 x 1000 unidades
3000 unidades
5000 unidades
Tamaño de la unidad:
25000 unidades
3000 unidades
5000 unidades
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10753647 5000 unidades 5000 unidades
10229234 100 unidades cada uno
10695795 250 unidades cada uno
10147004 1000 unidades cada uno
10525405 25 x 1000 unidades 25000 unidades
10269814 1500 unidades cada uno
10137204 3000 unidades 3000 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10753647 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4398896
Includes
AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase is supplied at 5U/μL with 10X AmpliTaq Gold 360 PCR Buffer, 25mM M2Cl2, and 360 GC Enhancer. Typically, 1.5mL of each of AmpliTaq Gold 360 Buffer, 25mM MgCl2, and 360 GC Enhancer is supplied with each 250U of enzyme. Storage Buffer Enzyme is supplied in 20mM Tris, pH 9.0, 100mM KCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 0.5% (w/v) Tween 20, 50% (v/v) glycerol. Source: Recombinant, modified form of theThermus aquaticusDNA polymerase gene expressed in E. coli. All solutions are prepared in deionized, filter-sterilized water.
Amplifica de forma eficiente y reproducible secuencias largas (hasta 5 Kb)
The Applied Biosystems AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase, when used with AmpliTaq Gold 360 Buffer and the optional 360 GC Enhancer, amplifies a vast range of DNA sequence contexts. This polymerase efficiently amplifies targets present at low copy number, even in the presence of high concentrations of complex DNA, making it especially suited for low-copy pathogen detection and amplification of targets from degraded DNA samples. AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase delivers 360° coverage for a full range of targets.
ADN polimerasa Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ 360, cuando se utiliza con un tampón AmpliTaq Gold 360 mejorado, y la opción potenciadora 360 GC, amplifica una amplia gama de contextos de secuencia de ADN. ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ 360 ofrece° una cobertura de 360 para un gama completa de objetivos
  • Optimizada para la gama más amplia de objetivos, desde los más cotidianos hasta los más complejos
  • Inigualable sensibilidad, especificidad y rendimiento
  • Amplificación sólida de secuencias con gran cantidad de GC con el potenciador 360 GC líder del mercado
  • Consigue datos de secuenciación de la más alta calidad
  • Embalaje sostenible, menos residuos
consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
Amplificación de ADN tratado con bisulfito, PCR rica en GC, PCR de inicio en caliente, análisis de metilación, PCR, PCR y PCR en tiempo real, ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante, PCR de rutina
Información de órdenes
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 U/μl
Contenido y almacenamiento • 5 x 1000 U ADN polimerasa AmpliTaq Gold 360
• 20 x 1,5 ml tampón AmpliTaq Gold 360, 10X
• 20 x 1,5 ml 25 mm de MgCl2
• 20 x 1,5 ml 360 potenciador de GC
Almacenar a una temperatura entre -15 y -25 °C.
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Gold 360
Velocidad de reacción Estándar
Actividad exonucleasa 5' - 3'
Tipo de producto ADN polimerasa
Cantidad 5000 unidades
Condiciones de envío Room Temp or Wet Ice
Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR
Fidelidad (frente a Taq) 1 X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 4000 reacciones
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Componentes separados
Tamaño (producto final) 5 kb o menos
Material de partida ADN