Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ 360 Buffer Kit
Código de producto. 10504055 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10504055 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10504055 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4398853
Enfoque en las terapias regenerativas
Usar código promocional 28027
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Includes
El kit de tampón AmpliTaq Gold 360 incluye 1,5 ml (cada uno) de tampón AmpliTaq Gold 360 10X, 25 m de MgCl2 y potenciador de GC 360. Todas las soluciones se preparan en agua desionizada y esterilizada por filtro.
Utilizar junto con ADN polimerasa AmpliTaq Gold 360
The AmpliTaq Gold 360 Buffer Kit is used in conjunction with AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase and is intended for use on occasions when the quantity of reagents supplied with the enzyme are not sufficient.
El kit de tampones AmpliTaq Gold 360 está diseñado para experimentos con reactivos insuficientes.
  • Incluye 1,5 ml (cada uno) de tampón AmpliTaq Gold 360 10X, 25 mm de MgCl2y potenciador 3360 GC. Por lo general, 1,5 ml es suficiente para utilizar con 250 U de enzima
Amplificación de ADN tratado con bisulfito, PCR rica en GC, PCR de inicio en caliente, análisis de metilación, PCR, PCR y PCR en tiempo real, ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante, PCR de rutina
Información de órdenes
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10X
Contenido y almacenamiento • 1 x 1,5 ml tampón AmpliTaq Gold 360, 10X
• 1 x 1,5 ml, 25 mm de MgCl2
• 1 x 1,5 ml de potenciador 360 GC
Almacenar a una temperatura entre -15 °C y -25 °C.
Formato Kit
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Gold 360
Tipo de producto Tampón PCR
Cantidad 1 kit
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Para utilizar con (aplicación) Clonación
Fidelidad (frente a Taq) 10 X
Volumen 1,5 mL