Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer II (250 units/tube)
Código de producto. 10458254 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
1500 unidades
Código de producto.
10458254 1500 unidades
1 options
Código de producto. 10458254 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor N8080167
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
ADN polimerasa recombinante termoestable, 94 kDa
ADN polimerasa AmpliTaq se obtiene mediante la expresión de una forma modificada del gen de la ADN polimerasaThermus aquaticus(Taq) en E. coli., y es la enzima más completamente caracterizada disponible para el proceso de PCR. Su naturaleza recombinante y su método de purificación proporcionan una pureza y reproducibilidad inigualables.
  • Enzima caracterizada disponible para el proceso de PCR
  • Controles de calidad para garantizar resultados reproducibles
  • Ideal para PCR
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 1000 units of AmpliTaq DNA Polymerase and Buffer I. Store at –15 to –30°C.
Polimerasa AmpliTaq DNA Polymerase
Actividad exonucleasa 5' - 3'
Cantidad 1500 units
Fidelidad (frente a Taq) 1 X
Sobrante 3'-A
Tamaño (producto final) 5 kb o menos