Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer I or Buffer II
Código de producto. 10321035 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Buffer I
Buffer II
Cantidad:
1000 unidades
25.000 unidades
25.000 unidades
250 unidades
3000 unidades
5000 unidades
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Cantidad unitSize
10321035 Buffer II 1000 unidades cada uno
10744427 Buffer II 250 unidades cada uno
10762507 Buffer II 3000 unidades cada uno
10016054 Buffer II 5000 unidades cada uno
10428654 Buffer II 25.000 unidades cada uno
10458064 Buffer I 3000 unidades cada uno
10147874 Buffer I 5000 unidades cada uno
10585025 Buffer I 250 unidades cada uno
10468254 Buffer I 1000 unidades cada uno
10516375 Buffer I 25.000 unidades cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10321035 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor N8080172
Includes
Contains 1000 units of AmpliTaq DNA Polymerase, Buffer II, and MgCl2 Solution.
Una ADN polimerasa recombinante termoestable de 94 kDa
AmpliTaq DNA Polymerase is a 94-kDa, thermostable, recombinant DNA polymerase obtained by expression of a modified form of the Thermus aquaticus (Taq) DNA polymerase gene in E. coli. It is the most thoroughly characterized enzyme available for the PCR process, and its recombinant nature and purification method provide unparalleled purity and reproducibility, vial-to-vial and lot-to-lot.
ADN polimerasa AmpliTaq se obtiene mediante la expresión de una forma modificada del gen de la ADN polimerasaThermus aquaticus(Taq) en E. coli., y es la enzima más completamente caracterizada disponible para el proceso de PCR. Su naturaleza recombinante y su método de purificación proporcionan una pureza y reproducibilidad inigualables.
  • Enzima caracterizada disponible para el proceso de PCR
  • Controles de calidad para garantizar resultados reproducibles
  • Ideal para PCR
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 U/μl, 10 X
Contenido y almacenamiento Contenido:
  • 200 μl de ADN polimerasa AmpliTaq™ (5 U/μl)
  • 4 x 1,5 ml de tampón para PCR II GeneAmp™ 10X (100 mM de Tris-HCl, pH 8,3, 500 mM de KCl)
  • 4 x 1,5 ml 25 mM de cloruro de magnesio
Almacenar a -20 °C.
Formato Enzima independiente
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq
Velocidad de reacción Estándar
Actividad exonucleasa 5' - 3'
Tipo de producto ADN polimerasa
Cantidad 1000 unidades
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR
Fidelidad (frente a Taq) 1 X
Inicio en caliente No
N.º de reacciones 800 reacciones
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Componentes separados
Tamaño (producto final) 5 kb o menos
Material de partida ADN
Incluye Buffer II