Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ 360 Buffer, 25 mM MgCl2 and 360 GC Enhancer
Tienda Applied Biosystems Productos
Descripción
Includes
El kit de tampón AmpliTaq 360 se suministra con 1,5 ml de cada tampón AmpliTaq™ 360 10X, 25 mm de M2Cl2y potenciador 360 GC. Por lo general, 1,5 ml de cada tampón AmpliTaq 360, 25 mm MgCl2y potenciador GC 360 es suficiente para utilizar con 250 U de enzima. Todas las soluciones se preparan en agua desionizada y esterilizada por filtro.
The Applied Biosystems AmpliTaq 360 Buffer Kit is used in conjection with the AmpliTaq 360 DNA Polymerase for situations when the reagents supplied with the enzyme are not sufficient for the experimental needs. When used with or without the optional 360 GC Enhancer, this buffer amplifies a vast range of DNA sequence contexts. AmpliTaq 360 DNA Polymerase delivers 360° coverage for a full range of targets.
Utilícelo con o sin potenciador 360 GC para amplificar una amplia gama de contextos de secuencia de ADN. ADN polimerasa AmpliTaq 360 ofrece una cobertura de 360° para una gama completa de objetivos.
- Optimizado para la gama más amplia de objetivos, desde los más cotidianos hasta los más complejos
- Amplificación sólida de secuencias con gran cantidad de GC con el potenciador 360 GC líder del mercado
- Consigue datos de secuenciación de la más alta calidad
- Embalaje sostenible, menos residuos
consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
Información de órdenes
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5 U/μl |
| Contenido y almacenamiento | El kit de tampón AmpliTaq™ 360 se suministra con 1,5 ml de cada tampón AmpliTaq™ 360 10X, 25 mm de M2Cl2 y potenciador 360 GC. Habitualmente, 1,5 ml de cada tampón AmpliTaq 360 Buffer, 25 mm de MgCl2 y potenciador 360 GC es suficiente para utilizar con 250 U de enzima. Todas las soluciones se preparan en agua desionizada y esterilizada por filtro. Cuando se almacena de -15 a -25 °C, este producto mantiene el rendimiento al menos hasta la fecha de caducidad en la etiqueta del tubo. Antes de su uso, descongele los componentes congelados a temperatura ambiente y mezcle bien. El producto está garantizado hasta 12 meses como se indica en la fecha de caducidad. |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq 360 |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Tipo de producto | Potenciador de GC |
| Cantidad | 1.5 mL |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR estándar |
| Formato de reacción | Kit |
| Mostrar más |