Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra de PCR rápida universal TaqMan™ (2X), sin UNG AmpErase™
Código de producto. 10311135 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
1250 reacciones
250 reacciones
2500 reacciones
500 reacciones
5000 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
1250 reacciones
50 ml
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
10311135 500 reacciones 1 set
10637755 5000 reacciones 50 ml
10116674 250 reacciones cada uno
10575385 1250 reacciones 1250 reacciones
10702697 2500 reacciones 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10311135 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4366072
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Requires
Plantilla y primers
La mezcla maestra de PCR universal TaqMan™ Fast contiene todos los componentes, excepto la plantilla y los primers, para lograr una qPCR en tiempo real superior.
  • Ofrece resultados en 40 minutos para 40 ciclos de PCR en un volumen de reacción de 20 µl utilizando los sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems 7900HT y 7500 Fast.
  • La formulación optimizada contiene la ADN polimerasa AmpliTaq Fast, UP, una ADN polimerasa altamente purificada diseñada para permitir un inicio en caliente instantáneo, minimizando la formación de productos inespecíficos y permitiendo la preparación de la reacción a temperatura ambiente.
  • Un tinte ROX  patentado funciona como referencia interna pasiva para normalizar las fluctuaciones de fluorescencia no relacionadas con la PCR, para lograr una extraordinaria precisión en los instrumentos de PCR en tiempo real Applied Biosystems.
  • Contiene todo lo que necesita para realizar una amplificación y una detección de qPCR basadas en TaqMan en un cómodo formato de un solo tubo.
  • La mezcla maestra de PCR universal TaqMan Fast contiene todos los componentes, excepto la plantilla y los primers, para lograr una qPCR en tiempo real superior.
  • Compatible con ensayos de expresión génica TaqMan
  • Almacenar a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C
Información de órdenes
La vida útil mínima garantizada es de 60 días.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento El kit de mezcla maestra de PCR rápida universal TaqMan™, no UNG AmpErase™, contiene 2 paquetes de 2 tubos de 1,25 ml cada uno, suficiente para 500 reacciones de PCR de 20 µl. Almacenar a 2-8 °C
La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis).
Método de detección Sonda de cebado
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq
Velocidad de reacción Fast
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast, Sistema 7900HT, StepOne™, Fast Mode, StepOnePlus™, Fast Mode
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos AmpErase, TaqMan
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR rápida universal
Cantidad 500 reacciones
Suficiente para 500 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica, Genotipado, Análisis de miARN
Fidelidad (frente a Taq) 2 X
N.º de reacciones 500 reacciones
Tipo de muestra ADN (genómico), ADNc
Volumen 20 μl