Learn More
Applied Biosystems™ ABY™ Dye Spectral Calibration Plate for Multiplex qPCR, Fast 96-well
Código de producto. 15860843 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Plate
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15860843 1 Plate cada uno
1 options
Código de producto. 15860843 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A24734
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Se utiliza para la calibración espectral del tinte ABY™ de su sistema de PCR en tiempo real 7500 Fast, ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex y 7 Flex y QuantStudio™ 12K Flex con un bloque de 96 pocillos Fast.
La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener las instrucciones de uso completas. Las formulaciones de los tintes mejorarán los resultados gracias a la multiplexación, ya que se representan con mayor precisión los espectros fluorescentes encontrados en sus experimentos de PCR en tiempo real.
La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener instrucciones completas. La formulación del tinte mejorará los resultados gracias a la multiplexación, ya que se representan con mayor precisión los espectros fluorescentes encontrados en sus experimentos de PCR en tiempo real.
Información de órdenes
Almacenar en el congelador (de -5 °C a -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a -15 °C ± 25 °C
Tinte calibrado ABY™
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast, QuantStudio™, sistema ViiA™ 7
Tipo de producto Placa de calibración espectral de colorantes
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
Cantidad 1 Plate
Tipo de calibración Calibración espectral