Learn More
Applied Biosystems™ ABY™ Dye Spectral Calibration Plate, 96-well
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Las formulaciones de los tintes ayudarán a mejorar los resultados de multiplexación, ya que se representan con mayor precisión los espectros fluorescentes que forman parte sus experimentos de PCR en tiempo real.
Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener instrucciones completas. La formulación del tinte mejorará los resultados de multiplexación, ya que se representan con mayor precisión los espectros fluorescentes que forman parte de sus experimentos de PCR en tiempo real.
Información de órdenes
Transporte en hielo seco; almacenar en congelador (entre - 5° y - 30 °C).
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de -5 °C a -30 °C). |
| Tinte calibrado | ABY™ |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500 |
| Tipo de producto | Placa de calibración espectral de colorantes |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Cantidad | 1 Plate |
| Tipo de calibración | Calibración espectral |