Learn More
Applied Biosystems™ ABY™ Dye Spectral Calibration Plate for Multiplex qPCR, 384-well
Código de producto. 15685208 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 plate
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15685208 1 plate cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 15685208 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. A24736
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.00€
    106.08€ / paquete de 1
    Ahorro 101.92€
    49% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Se utiliza para la calibración espectral del tinte ABY™ de los sistemas de PCR en tiempo real ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex y QuantStudio™ 12K con un bloque de 384 pocillos.
La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener las instrucciones de uso completas. Las formulaciones de los tintes mejorarán los resultados gracias a la multiplexación, ya que se representan con mayor precisión los espectros fluorescentes encontrados en sus experimentos de PCR en tiempo real.
La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener instrucciones completas. La formulación del tinte mejorará los resultados gracias a la multiplexación, ya que se representan con mayor precisión los espectros fluorescentes encontrados en sus experimentos de PCR en tiempo real.
Order Info
Almacenar en el congelador (de -5 °C a -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 °C a -30 °C).
Tinte calibrado ABY™
Para utilizar con (equipo) QuantStudio™, sistema ViiA™ 7
Tipo de producto Placa de calibración espectral de colorantes
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
Cantidad 1 plate
Tipo de calibración Calibración espectral