Learn More
Applied Biosystems™ Applied Biosystems™ 2720 Thermal Cycler
Código de producto. 12313653 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
2720 Thermal Cycler
Código de producto.
12313653 2720 Thermal Cycler
1 options
Código de producto. 12313653 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4359659
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Ideal for both basic PCR and cycle sequencing applications using 0.2mL reaction tubes or 96-well reaction plates
  • Proven PCR performance at an affordable price
  • Save lab space without sacrificing results
  • Enhance productivity with intuitive software
  • Affordable, Industry-Standard PCR Technology: The Applied Biosystems 2720 Thermal Cycler combines industry-standard technology from the GeneAmp™ PCR System 9700—but in a more compact package
  • Small Footprint Saves Valuable Lab Space: The 2720 thermal cycler's exceptionally small footprint enables it to fit almost anywhere; cooling vents in the back enable it to fit in tight spaces to save valuable bench space
  • Block Format: Noninterchangeable; High Throughout Compatibility; Reaction Speed: Standard
  • Energy efficient, uses fewer resources, produces less waste
PCR, PCR & Real-Time PCR, Routine PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de bloque No intercambiable
Formato 0.2 ml Tubes, 96-well Plate
Exactitud térmica ±0.25°C (35°C to 99.9°C)
Intervalo de temperatura (métrico) De 4,0 a 99,9 °C
Intervalo de volumen de reacción 10-100 μL
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Para utilizar con (equipo) 2720 Thermal Cycler, 2720 Thermal Cycler
Uniformidad térmica ±0.5°C (30 s after reaching 95°C)
Velocidad de reacción Estándar
Dimensiones Height: 22 cm (8.7 in.), Width: 21 cm (8.3 in.), Depth: 36 cm (14.2 in.)
Capacidad 1 x tubos de 96 pocillos x 0,2 ml
Tensión 100 - 240 V
Tipo de pantalla Buttons
Tipo de producto Thermal Cycler
Altura (imperial) 8.7 in.
Fondo (imperial) 14.2 in.
Altura (métrico) 22 cm
Anchura (métrico) 21 cm
Anchura (imperial) 8.3 in.
Fondo (métrico) 36 cm
Intervalo térmico De 4 °C a 99,9 °C
Para utilizar con (aplicación) PCR
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Programas Auto re-start (after Power Outages), Program Overwrite Protection
Velocidad de rampa máxima 2.7°C/s (Block), 2.6°C/s (Sample)
N.º de programas 2
Cantidad 1 instrumento
Peso 6.1 kg (13.5 lb.)