missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APPL1 Monoclonal Antibody (OTI7C3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17558543
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17558543 100 μL 100 microlitros
17578543 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17558543 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA807767

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The protein encoded by this gene has been shown to be involved in the regulation of cell proliferation, and in the crosstalk between the adiponectin signalling and insulin signalling pathways. The encoded protein binds many other proteins, including RAB5A, DCC, AKT2, PIK3CA, adiponectin receptors, and proteins of the NuRD/MeCP1 complex. This protein is found associated with endosomal membranes, but can be released by EGF and translocated to the nucleus.

Especificaciones

Antígeno APPL1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7C3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica APPL1
N.º de referencia del gen Q9UKG1
Alias de gen APPL, DIP13alpha, MODY14
Símbolos de los genes APPL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human APPL1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26060
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.