Learn More
Aposcopolamina, TRC
Código de producto. 30137903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137903 25 mg 25 miligramos
17959939 5 mg 5 miligramos
18070520 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137903 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA72900025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 535-26-2
Fórmula molecular C17 H19 N O3
Peso molecular (g/mol) 285.34
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-methylene-, (1α,2β,4β,5α,7β)-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl ester, 1αH,5αH-Tropan-3α-ol, 6β,7β-epoxy-, atropate (ester) (8CI), Aposcopolamine (6CI,7CI), Benzeneacetic acid, α-methylene-, 9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl ester, (1α,2β,4β,5α,7β)-, 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, benzeneacetic acid deriv., Apohyoscine, Aposcopolamin, (1R,2R,4S,5S,7s)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl 2-phenylprop-2-enoate, Hyoscine Hydrobromide Imp. C (EP)
Nombre IUPAC (1R,2R,4S,5S,7s)-9-Metil-3-oxa-9-azatriciclo[3.3.1.02,4]no 7-yl 2-Fenilprop-2-enoato
SMILES CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)C(=C)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,2R,4S,5S,7s)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo(3.3.1.02,4)non-7-yl 2-Phenylprop-2-enoate (Apohyoscine)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19NO3/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)17(19)20-12-8-13-15-16(21-15)14(9-12)18(13)2/h3-7,12-16H,1,8-9H2,2H3/t12-,13-,14+,15-,16+
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1365
Porcentaje de pureza >95%