Learn More
Sal de clorhidrato de aposcopolamina, TRC
Código de producto. 30331629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30331629 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30331629 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA729005100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aposcopolamine hydrochloride
CAS 890416-03-2
Fórmula molecular C17 H19 N O3 . Cl H
Cantidad 100 mg
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-methylene-, (1α,2β,4β,5α,7β)-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl ester, hydrochloride (9CI), Aposcopolamine hydrochloride, Apohyoscine hydrochloride, (1R,2R,4S,5S,7s)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl 2-phenylprop-2-enoate hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19NO3.ClH/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)17(19)20-12-8-13-15-16(21-15)14(9-12)18(13)2;/h3-7,12-16H,1,8-9H2,2H3;1H/t12-,13-,14+,15-,16+;
SMILES Cl.CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)C(=C)c4ccccc4
Nombre IUPAC (9-metil-3-oxa-9-azatriciclo[3.3.1.02,4]nonan-7-il) 2-fenilprop-2-enoato;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 321.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.1132
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.