Learn More
Apoptozole, MedChemExpress
Código de producto. 16492427
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492427 50 mg 50 miligramos
16478897 5 mg 5 miligramos
16426318 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16492427 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15098
MedChemExpress Apoptozole (Apoptosis Activator VII) is an inhibitor of the ATPase domain of Hsc70 and Hsp70, with Kds of 0.21 and 0.14 μM, respectively, and can induce apoptosis.
Apoptozole (Apoptosis Activator VII) is an inhibitor of the ATPase domain of Hsc70 and Hsp70, with Kds of 0.21 and 0.14 μM, respectively, and can induce apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Apoptozole
CAS 1054543-47-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H25F6N3O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo Apoptosis Activator VII
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (159.86 mM)
SMILES NC(C(C=C1)=CC=C1CN2C(C3=CC=C(OC)C=C3)=C(C4=CC=C(OC)C=C4)N=C2C5=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C5)=O
Peso molecular (g/mol) 625.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 625.56
Porcentaje de pureza 99.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death