Descripción
El kit de detección rápida de estándares de ADN apoptótico ApoTarget™ proporciona un procedimiento sencillo y rápido para la extracción de ADN cromosómico. El procedimiento prepara el ADN para su uso en los métodos que detectan la fragmentación del ADN en las células apoptóticas. A diferencia de otros kits que necesitan entre uno y dos días para llevar a cabo el proceso completo, este método de detección necesita menos de 90 minutos para preparar el ADN en un solo tubo sin necesidad de pasos de extracción o de columna. La fragmentación del ADN se puede visualizar fácilmente mediante electroforesis en gel de agarosa. Este procedimiento aumenta la recuperación de pequeños fragmentos de ADN, lo que mejora la sensibilidad del ensayo.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50 pruebas |
| Formato | Tubo |
| Tipo de producto | Kit de estándares de ADN apoptótico |
| Contenido y almacenamiento | Contiene tampón de lisis TE, enzimas A y B, solución de acetato de amonio y tampón de suspensión de ADN. Almacene los componentes del kit a - 20 °C. |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Línea de productos | ApoTarget |
| Conjugado | Bromuro de etidio |
| Para utilizar con (equipo) | Generador de imágenes UV |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Benzoyl chloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.