Learn More
Tocris Bioscience™ Apoptosis Activator 2
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18025102
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18025102 10 mg 10 miligramos
18044832 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18025102 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2098/10
Promotes apoptosome formation and activates caspase-9/caspase-3 pathway. Selectively induces tumor cell apoptosis
Apoptosis activator; promotes the cytochrome c-dependent oligomerization of Apaf-1 into the mature apoptosome. Increases procaspase-9 processing and subsequent caspase-3 activation. Induces apoptosis in tumor cells (IC50 = 4 - 9 μM for leukemia cells) with weak or no effect on normal cell lines or those defective/deficient in Apaf-1, caspase-9 or caspase-3 activity (IC50 > 40 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79183-19-0
Fórmula molecular C15H9Cl2NO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Apoptosis Activator 2
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.14
Pureza >99%
Peso molecular 306.14
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.