Learn More
Apomorfina p-quinona, Mikromol™
Descripción
Apomorfina p-quinona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Apomorphine p-Quinone |
| CAS | 24192-17-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Apomorphine p-Quinone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H13 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 5,6-Dihydro-10-hydroxy-6-methyl-4H-dibenzo[de,g]quinoline-8,11-dione, Aporphine-8,11-dione, 6a,7-didehydro-10-hydroxy- (8CI), 5,6-Dihydro-10-hydroxy-6-methyl-4H-dibenzo[de,g]quinoline-8,11-dione, 8-OASQ, 8-Oxoapomorphine semiquinone, Apomorphine p-Quinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H13NO3/c1-18-6-5-9-3-2-4-10-15(9)12(18)7-11-13(19)8-14(20)17(21)16(10)11/h2-4,7-8,20H,5-6H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCc2cccc3c4C(=O)C(=CC(=O)c4cc1c23)O |
| Peso molecular (g/mol) | 279.29 |
| Mostrar más |