Learn More
Apomorfina o-quinona (6a,7-didehidroaporfina-10,11-diona), Mikromol™
Descripción
Apomorfina o-quinona (6a,7-dideshidroaporfina-10,11-diona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Apomorphine o-Quinone |
| CAS | 18605-40-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Apomorphine o-Quinone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H13 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Aporphine-10,11-dione, 6a,7-didehydro- (8CI), 5,6-Dihydro-6-methyl-4H-dibenzo[de,g]quinoline-10,11-dione, Apomorphine o-Quinone, Apomorphine Quinone, Oxoapomorphine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H13NO2/c1-18-8-7-10-3-2-4-12-15(10)13(18)9-11-5-6-14(19)17(20)16(11)12/h2-6,9H,7-8H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCc2cccc3c4C(=O)C(=O)C=Cc4cc1c23 |
| Peso molecular (g/mol) | 263.29 |
| Mostrar más |