Learn More
Hemihidrato de clorhidrato de apomorfina, Mikromol™
Código de producto. 30050680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30050680 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30050680 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0562.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Hemihidrato de clorhidrato de apomorfina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Apomorphine Hydrochloride Hemihydrate
CAS 41372-20-7
Nombres de analitos o componentes Apomorphine Hydrochloride Hemihydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C17 H17 N O2 . 2 Cl H . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Apomorphine Hydrochloride Hemihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/2C17H17NO2.2ClH.H2O/c2*1-18-8-7-10-3-2-4-12-15(10)13(18)9-11-5-6-14(19)17(20)16(11)12;;;/h2*2-6,13,19-20H,7-9H2,1H3;2*1H;1H2/t2*13-;;;/m11.../s1
SMILES O.Cl.Cl.CN1CCc2cccc3c2[C@H]1Cc4ccc(O)c(O)c34.CN5CCc6cccc7c6[C@H]5Cc8ccc(O)c(O)c78
Nombre IUPAC (6aR)-6-metil-5,6,6a,7-tetrahidro-4H-dibenzo[de,g]quinolina-10,11-diol;hidrato;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 625.58
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 624.2158 g/mol