Learn More
A&D Weighing Balanza de precisión Apollo con homologación clase II
Código de producto. 16894601
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
220 g
320 g
420 g
620 g
2200 g
3200 g
4200 g
6200 g
Legibilidad:
0.001 g
0.01 g
0.1 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Legibilidad Tamaño de la unidad
16894601 3200 g 0.01 g cada uno
16864601 220 g 0.001 g cada uno
16804611 320 g 0.001 g cada uno
16844611 420 g 0.001 g cada uno
16874611 620 g 0.001 g cada uno
16854601 2200 g 0.01 g cada uno
16834611 4200 g 0.01 g cada uno
16864611 6200 g 0.01 g cada uno
16854611 6200 g 0.1 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 16894601 Proveedor A&D Weighing N.º de proveedor GX3002AEC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2504.88€
    2184.08€ / paquete de 1
    Ahorro 320.80€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
La serie analítica Apollo mejora la productividad y la eficiencia de sus flujos de trabajo con funciones innovadoras y fáciles de usar. Está diseñada para proporcionar resultados fiables en una amplia gama de entornos y aplicaciones.
  • Sensor de pesaje Smart SHS de nuevo desarrollo que incluye ECL tecnología
  • APA (Evaluación de Autoprecisión) – Evaluación automática del rendimiento de la balanza, cálculo y visualización de la desviación estándar (repetibilidad) en el punto de uso sin necesidad de pesas de calibración, se puede comprobar diariamente pulsando una tecla
  • Cálculo y ajuste automático del peso mínimo mediante la función APA
  • Introduzca el peso mínimo automáticamente a través de APA o manualmente utilizando pesos
  • Alerta visual de peso mínimo
  • UAC (Control de acceso de usuarios) – Acceso con contraseña de administrador y operador para garantizar la integridad de los datos
  • Calibración mediante un solo toque, intervalo, tiempos predefinidos (3) o automáticamente en respuesta a cambios de temperatura ambiente (GX-AE/A)
  • ISD (Detección de impactos patentada) – Detección de impactos de 4 niveles con retroalimentación visual y audible, mantiene el rendimiento de su inversión mediante el uso correcto de la balanza, ideal en aplicaciones de carga automatizada e ideal para la guía del operador
  • FRD (Visualización del caudal) – Visualización directa del caudal de una muestra en g/s, g/m, g/h o del caudal volumétrico en mL/s, mL/m, mL/h
  • Se pueden guardar hasta 10 densidades de muestra en la memoria
  • Utilizar junto con el comparador de caudal para mantener los caudales dentro de los límites designados
  • SCF (Función de cálculo estadístico) – Visualice e imprima diversos resultados estadísticos en la pantalla de la balanza o envíelos a una impresora o PC
  • RS232 estándar y modo dual USB interfaz. USB Se puede configurar para modo rápido (conectarse a PC sin necesidad de instalar software) o modo bidireccional
  • UFC (Universal Flexi Coms) – Salida de datos configurable, ideal para la conexión a sistemas de adquisición de datos o impresoras de etiquetas de código de barras, etc.
  • Salida de datos brutos/netos/tara, memoria de taras, gancho inferior, indicador de capacidad
  • Amplia selección de opciones y accesorios
  • Ionizador sin ventilador incorporado con Quick Ion™ Tecnología e interruptor IR externo (GX-AE)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad GLP/GMP/GCP/ISO/OIML
Tipo de conexión RS-232 C y USB
Capacidad 3200 g
Tipo de pantalla LCD retroiluminada inversa
Legibilidad 0.01 g
Material Acero inoxidable
Modelo GX-3002A-EC
Tiempo de estabilización 1 s
Longitud de la cubeta (métrico) 165 mm
Anchura de la cubeta (imperial) 6,5 in
Anchura de la cubeta (métrico) 165 mm
Requisitos eléctricos 30 VA al adaptador (12 V, 1 A)