Learn More
A&D Weighing Balanza de precisión Apollo serie GF-A
Código de producto. 16691102
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
10200 g
1100 g
122 g
1220 g
1620 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
420 g
4200 g
620 g
6200 g
Legibilidad:
0.001 g
0.01 g
0.1 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Legibilidad Tamaño de la unidad
16691102 2200 g 0.01 g cada uno
16601112 220 g 0.001 g cada uno
16611112 3200 g 0.01 g cada uno
16621112 320 g 0.001 g cada uno
16631102 10200 g 0.1 g cada uno
16631112 4200 g 0.01 g cada uno
16641102 10200 g 0.01 g cada uno
16641112 420 g 0.001 g cada uno
16651102 1100 g 0.001 g cada uno
16651112 6200 g 0.1 g cada uno
16661102 1220 g 0.01 g cada uno
16661112 6200 g 0.01 g cada uno
16671102 122 g 0.001 g cada uno
16671112 620 g 0.001 g cada uno
16681102 1620 g 0.001 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16691102 Fornitore A&D Weighing N. del fornitore GF2002A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1850.70€
    1606.64€ / paquete de 1
    Ahorro 244.06€
    13% Descuento
Visualizza tutte le promozioni
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
La serie analítica A&D Apollo mejora la productividad y la eficiencia de sus flujos de trabajo con funciones innovadoras y fáciles de usar. Está diseñada para proporcionar resultados fiables en una amplia gama de entornos y aplicaciones.
  • Sensor de pesaje Smart SHS de nuevo desarrollo que incluye ECL tecnología
  • APA (Evaluación de Autoprecisión) – Evaluación automática del rendimiento de la balanza, cálculo y visualización de la desviación estándar (repetibilidad) en el punto de uso sin necesidad de pesas de calibración, se puede comprobar diariamente pulsando una tecla
  • Cálculo y ajuste automático del peso mínimo mediante la función APA
  • Introduzca el peso mínimo automáticamente a través de APA o manualmente utilizando pesos
  • Alerta visual de peso mínimo
  • UAC (Control de acceso de usuarios) – Acceso con contraseña de administrador y operador para garantizar la integridad de los datos
  • Calibración mediante un solo toque, intervalo, tiempos predefinidos (3) o automáticamente en respuesta a cambios de temperatura ambiente (GX-AE/A)
  • ISD (Detección de impactos patentada) – Detección de impactos de 4 niveles con retroalimentación visual y audible, mantiene el rendimiento de su inversión mediante el uso correcto de la balanza, ideal en aplicaciones de carga automatizada e ideal para la guía del operador
  • FRD (Visualización del caudal) – Visualización directa del caudal de una muestra en g/s, g/m, g/h o del caudal volumétrico en mL/s, mL/m, mL/h
  • Se pueden guardar hasta 10 densidades de muestra en la memoria
  • Utilizar junto con el comparador de caudal para mantener los caudales dentro de los límites designados
  • SCF (Función de cálculo estadístico) – Visualice e imprima diversos resultados estadísticos en la pantalla de la balanza o envíelos a una impresora o PC
  • RS232 estándar y modo dual USB interfaz. USB Se puede configurar para modo rápido (conectarse a PC sin necesidad de instalar software) o modo bidireccional
  • UFC (Universal Flexi Coms) – Salida de datos configurable, ideal para la conexión a sistemas de adquisición de datos o impresoras de etiquetas de código de barras, etc.
  • Salida de datos brutos/netos/tara, memoria de taras, gancho inferior, indicador de capacidad
  • Amplia selección de opciones y accesorios
  • Ionizador sin ventilador incorporado con Quick Ion™ Tecnología e interruptor IR externo (GX-AE)
Specifica
Certificaciones/conformidad GLP/GMP/GCP/ISO
Tipo de conexión RS-232 C y USB
Capacidad 2200 g
Tipo de pantalla LCD retroiluminada inversa
Legibilidad 0.01 g
Material Acero inoxidable
Modelo GF-2002A
Tiempo de estabilización 1 segundo
Requisitos eléctricos 30 VA al adaptador (12 V, 1 A)
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.