Learn More
A&D Weighing™ Balanza analítica Apollo con calibración interna
Código de producto. 16874601
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
122 g
220 g
320 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
16874601 220 g cada uno
16834601 122 g cada uno
16814611 320 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16874601 Proveedor A&D Weighing™ N.º de proveedor GX224A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3293.25€
    2432.59€ / paquete de 1
    Ahorro 860.66€
    26% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
La serie analítica Apollo mejora la productividad y la eficiencia de sus flujos de trabajo con funciones innovadoras y fáciles de usar. Está diseñada para proporcionar resultados fiables en una amplia gama de entornos y aplicaciones.
  • Amplia selección que incluye modelos de alta capacidad, alta resolución, calibración interna (GX-A) o calibración externa (GF-A)
  • Sensor de pesaje Smart SHS de nuevo desarrollo que incluye ECL tecnología
  • APA (Evaluación de Autoprecisión) – Evaluación automática del rendimiento de la balanza, cálculo y visualización de la desviación estándar (repetibilidad) en el punto de uso sin necesidad de pesas de calibración, se puede comprobar diariamente pulsando una tecla
  • Cálculo y ajuste automático del peso mínimo mediante la función APA
  • Introduzca el peso mínimo automáticamente a través de APA o manualmente utilizando pesos
  • Alerta visual de peso mínimo
  • UAC (Control de acceso de usuario) – Acceso con contraseña de administrador y operador para garantizar la integridad de los datos
  • Calibración mediante un solo toque, intervalo, tiempos predefinidos (3) o automáticamente en respuesta a cambios de temperatura ambiente (GX-AE/A)
  • ISD (Detección de impactos) – Detección de impactos de 4 niveles con retroalimentación visual y audible, mantiene el rendimiento de su inversión mediante el uso correcto de la balanza, ideal en aplicaciones de carga automatizada e ideal para la guía del operador
  • FRD (Visualización del caudal) – Visualización directa del caudal de una muestra en g/s, g/m, g/h o del caudal volumétrico en mL/s, mL/m, mL/h
  • Se pueden guardar hasta 10 densidades de muestra en la memoria, utilizar junto con el comparador de caudal para mantener los caudales dentro de los límites designados
  • SCF (Función de cálculo estadístico) – Visualice e imprima diversos resultados estadísticos en la pantalla de la balanza o envíelos a una impresora o PC
  • RS232 estándar y modo dual USB interfaz
  • USB Se puede configurar para modo rápido (conectarse a PC sin necesidad de instalar software) o modo bidireccional
  • UFC (Universal Flexi Coms) – Salida de datos configurable, ideal para conexión a sistemas de adquisición de datos o impresoras de etiquetas de código de barras, etc.
  • Salida de datos brutos/netos/tara, memoria de taras, gancho inferior, indicador de capacidad
  • Amplia selección de opciones y accesorios
  • Ionizador sin ventilador incorporado con Quick Ion™ Tecnología e interruptor IR externo (GX-AE)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad GLP/GMP/GCP/ISO
Tipo de conexión RS-232 C y USB
Capacidad 220 g
Tipo de pantalla LCD retroiluminada inversa
Legibilidad 0,0001 g
Material Acero inoxidable
Modelo GX-224A
Tiempo de estabilización 2 s (200 g)/1,5 s (100 g)
Requisitos eléctricos 30 VA al adaptador (12 V, 1 A)