Learn More
A&D Weighing™ Balanza analítica Apollo con calibración interna e interruptor IR externo
Descripción
- Amplia selección que incluye modelos de alta capacidad, alta resolución, calibración interna (GX-A) o calibración externa (GF-A)
- Sensor de pesaje Smart SHS de nuevo desarrollo que incluye ECL tecnología
- APA (Evaluación de Autoprecisión) – Evaluación automática del rendimiento de la balanza, cálculo y visualización de la desviación estándar (repetibilidad) en el punto de uso sin necesidad de pesas de calibración, se puede comprobar diariamente pulsando una tecla
- Cálculo y ajuste automático del peso mínimo mediante la función APA
- Introduzca el peso mínimo automáticamente a través de APA o manualmente utilizando pesos
- Alerta visual de peso mínimo
- UAC (Control de acceso de usuario) – Acceso con contraseña de administrador y operador para garantizar la integridad de los datos
- Calibración mediante un solo toque, intervalo, tiempos predefinidos (3) o automáticamente en respuesta a cambios de temperatura ambiente (GX-AE/A)
- ISD (Detección de impactos) – Detección de impactos de 4 niveles con retroalimentación visual y audible, mantiene el rendimiento de su inversión mediante el uso correcto de la balanza, ideal en aplicaciones de carga automatizada e ideal para la guía del operador
- FRD (Visualización del caudal) – Visualización directa del caudal de una muestra en g/s, g/m, g/h o del caudal volumétrico en mL/s, mL/m, mL/h
- Se pueden guardar hasta 10 densidades de muestra en la memoria, utilizar junto con el comparador de caudal para mantener los caudales dentro de los límites designados
- SCF (Función de cálculo estadístico) – Visualice e imprima diversos resultados estadísticos en la pantalla de la balanza o envíelos a una impresora o PC
- RS232 estándar y modo dual USB interfaz
- USB Se puede configurar para modo rápido (conectarse a PC sin necesidad de instalar software) o modo bidireccional
- UFC (Universal Flexi Coms) – Salida de datos configurable, ideal para conexión a sistemas de adquisición de datos o impresoras de etiquetas de código de barras, etc.
- Salida de datos brutos/netos/tara, memoria de taras, gancho inferior, indicador de capacidad
- Amplia selección de opciones y accesorios
- Ionizador sin ventilador incorporado con Quick Ion™ Tecnología e interruptor IR externo (GX-AE)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | GLP/GMP/GCP/ISO |
| Tipo de conexión | RS-232 C y USB |
| Capacidad | 220 g |
| Tipo de pantalla | LCD retroiluminada inversa |
| Legibilidad | 0,0001 g |
| Material | Acero inoxidable |
| Modelo | GX-224AE |
| Tiempo de estabilización | 2 s (200 g)/1,5 s (100 g) |
| Requisitos eléctricos | 30 VA al adaptador (12 V, 1 A) |