missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Apolipoprotein L1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 10691801
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10691801 400 μL 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10691801 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA514247

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Apolipoprotein L1 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

APOL1 is a secreted high density lipoprotein which binds to apolipoprotein A-I. Apolipoprotein A-I is a relatively abundant plasma protein and is the major apoprotein of HDL. It is involved in the formation of most cholesteryl esters in plasma and also promotes efflux of cholesterol from cells. This apolipoprotein L family member may play a role in lipid exchange and transport throughout the body, as well as in reverse cholesterol transport from peripheral cells to the liver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Apolipoprotein L1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica APOL1
N.º de referencia del gen O14791
Alias de gen APOL; APO-L; APOL- I; APOL1; APOL-I; Apolipoprotein L; apolipoprotein L 1; apolipoprotein L, 1; Apolipoprotein L1; Apolipoprotein L-I; FSGS4; OTTHUMP00000028705
Símbolos de los genes APOL1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 369-398 amino acids from the C-terminal region of human APOL1.
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8542
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.