missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APOL2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16854465 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16854465 150 μL 150 microlitros
16864465 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16854465 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 259251AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene is a member of the apolipoprotein L gene family. The encoded protein is found in the cytoplasm, where it may affect the movement of lipids or allow the binding of lipids to organelles. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.

Especificaciones

Antígeno APOL2
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.53 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica APOL2
N.º de referencia del gen Q9BQE5
Alias de gen APOL II, APOL2, APOL3, Apolipoprotein L II, apolipoprotein L, 2, Apolipoprotein L2
Símbolos de los genes APOL2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno APOL2 Fusion Protein Ag7622
Método de purificación Protein A
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23780
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.