Learn More
Apogossipolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Apogossypolone |
| CAS | 886578-07-0 |
| Fórmula molecular | C28 H26 O8 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 6,6',7,7'-Tetrahydroxy-3,3'-dimethyl-5,5'-bis(1-methylethyl)-[2,2'-binaphthalene]-1,1',4,4'-tetrone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H26O8/c1-9(2)17-21-13(7-15(29)27(17)35)25(33)19(11(5)23(21)31)20-12(6)24(32)22-14(26(20)34)8-16(30)28(36)18(22)10(3)4/h7-10,29-30,35-36H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)c1c(O)c(O)cc2C(=O)C(=C(C)C(=O)c12)C3=C(C)C(=O)c4c(C(C)C)c(O)c(O)cc4C3=O |
| Nombre IUPAC | 2-(6,7-dihidroxi-3-metil-1,4-dioxo-5-propan-2-ilnaftalen-2-il)-6,7-dihidroxi-3-metil-5-propan-2-ilnaftaleno-1,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 490.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 490.1628 |