Learn More
APOF Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16836274 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16836274 20 μL 20 microlitros
16826274 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16836274 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 166081AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The product of this gene is one of the minor apolipoproteins found in plasma. This protein forms complexes with lipoproteins and may be involved in transport and/or esterification of cholesterol.
Especificaciones
Antígeno APOF
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica APOF
N.º de referencia del gen Q13790
Alias de gen Apo F, APOF, apolipoprotein F, LTIP
Símbolos de los genes APOF
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno APOF Fusion Protein Ag9824
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 319
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG