Learn More
Invitrogen™ ApoDETECT Annexin V-FITC Kit
Código de producto. 10565883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10565883 1 Kit cada uno
1 options
Código de producto. 10565883 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 331200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    706.00€
    529.65€ / paquete de 1
    Ahorro 176.35€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Kit ApoDETECT de anexina V FITC
El kit ApoDETECT anexina V FITC proporciona todos los reactivos necesarios para detectar las células apoptóticas. La anexina V es una proteína de unión a fosfolípidos que depende de Ca2+. Esta proteína puede unirse a una gran variedad de fosfolípidos, pero tiene mayor afinidad por la fosfatidilserina (PS). El kit ApoDETECT anexina V FITC se adhiere a las superficies de los fosfolípidos de carga negativa de una manera dependiente de Ca2+. También previene la formación del complejo protrombinasa, inhibiendo así la formación de trombina (actividad anticoagulante). El kit ApoDETECT anexina V FITC puede utilizarse para detectar células apoptóticas mediante citometría de flujo o citología inmunofluorescente.
Atributos del kit:
  • Aplicaciones: Una de las aplicaciones validadas para el kit ApoDETECT anexina V FITC es la detección de células apoptóticas por citometría de flujo o citología inmunofluorescente.
  • Formato: Vial(es)
  • Método de detección: Microscopía de fluorescencia
  • Tamaño de producto: Un kit
    En células normales, la fosfatidilserina (PS) se encuentra en la capa interna de la membrana plasmática. Durante las primeras etapas de la apoptosis, la PS se transfiere a la capa exterior y está expuesta en la superficie externa de la célula. Esta situación temprana en la apoptosis puede detectarse con un método sensible con el que detectar la exposición a la PS. La translocación de PS a la superficie externa de la membrana plasmática no es una propiedad única de las células apoptóticas, ya que este fenómeno también ocurre durante la necrosis celular. Sin embargo, durante la apoptosis, la membrana celular permanece intacta, mientras que, durante la necrosis, la célula se vuelve permeable y pierde su integridad. Por lo tanto, es necesario evaluar la integridad de la membrana junto con la translocación de PS.
    La anexina V es una proteína de unión a fosfolípidos dependiente de Ca 2+. Esta proteína puede unirse a una gran variedad de fosfolípidos, pero tiene mayor afinidad por la fosfatidilserina (PS). Debido a su afinidad con la PS, la anexina V puede utilizarse como sonda sensible para la exposición de la PS en la superficie celular. Para utilizar la proteína anexina V como sonda para células apoptóticas, la proteína se ha marcado con isotiocianato de fluoresceína (FITC). De esta forma, la proteína se puede utilizar directamente para el cálculo de células apoptóticas. La medición de la unión de anexina V cuando se realiza de forma simultánea con una prueba de exclusión de colorante (como el yoduro de propidio) puede utilizarse para diferenciar eficazmente entre las células apoptóticas y las necróticas.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Cantidad 1 Kit
    Formato Vial
    Tipo de producto Kit de anexina V-FITC
    Contenido y almacenamiento Almacenar en refrigerador (entre 2 y 8 °C).
    Condiciones de envío Hielo húmedo
    Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
    Conjugado FITC
    Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo