Learn More
Apocinina, TRC
Código de producto. 30334670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334670 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30334670 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7272001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetovanillon
CAS 498-02-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 H10 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo Ethanone, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, Acetophenone, 4'-hydroxy-3'-methoxy- (8CI), 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, 2-Methoxy-4-acetylphenol, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylethanone, 3'-Methoxy-4'-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-2-methoxyphenol, 4-Acetylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxyphenyl methyl ketone, 4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone, Acetoguaiacon, Acetoguaiacone, Acetoguaicone, Acetovanillone, Apocynin, Apocynine, NSC 209524, NSC 2146
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-5,11H,1-2H3
SMILES COc1cc(ccc1O)C(=O)C
Nombre IUPAC 1-(4-hidroxi-3-metoxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 166.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063
Porcentaje de pureza >95