Learn More
Apocynin, MedChemExpress
Código de producto. 16462489
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16462489 1 g 1 g
16461298 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16462489 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0088
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
MedChemExpress Apocynin is a selective NADPH-oxidase inhibitor with an IC50 of 10 μM.
Apocynin is a selective NADPH-oxidase inhibitor with an IC50 of 10 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Apocynin
CAS 498-02-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10O3
Cantidad 1 g
Sinónimo Acetovanillone
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (601.79 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC(C1=CC=C(O)C(OC)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 166.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.17
Porcentaje de pureza 99.44%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.